3-(Difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520126-1G
APOSPC520126-1GEA
2280
EUR
APOSPC520126-1G
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
Formel:
C₈H₇F₂N₃ Molecular Weight: 183,158 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767609 CAS-Nummer: 2091580-68-4 |