5-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520127-1G
APOSPC520127-1GEA
2280
EUR
APOSPC520127-1G
5-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₈H₅BrF₂N₂ Molecular Weight: 247,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767610 CAS-Nummer: 2092285-81-7 |