3-Bromo-5-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520128-1G
APOSPC520128-1GEA
2740
EUR
APOSPC520128-1G
3-Bromo-5-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Bromo-5-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₈H₅BrF₂N₂ Molecular Weight: 247,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767611 CAS-Nummer: 2092406-15-8 |