4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520130-1G
APOSPC520130-1GEA
2740
EUR
APOSPC520130-1G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel:
C₈H₅BrF₂N₂ Molecular Weight: 247,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767613 CAS-Nummer: 2091580-71-9 |