5-benzyloxy-3-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520134-1G
APOSPC520134-1GEA 3650 EUR
APOSPC520134-1G
5-benzyloxy-3-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
5-benzyloxy-3-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₁₅H₁₂F₂N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29767617
CAS-Nummer: 2149597-58-8