6-Bromo-3-(difluoromethyl)-7-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520152-1G
APOSPC520152-1GEA
3190
EUR
APOSPC520152-1G
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-7-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-7-methyl-imidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₉H₇BrF₂N₂ Molecular Weight: 261,066 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767633 CAS-Nummer: 2092048-68-3 |