6-Bromo-3-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520156-1G
APOSPC520156-1GEA
3190
EUR
APOSPC520156-1G
6-Bromo-3-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-3-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₅BrF₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767636 CAS-Nummer: 2092522-63-7 |