4-Chloro-5-(difluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520168-1G
APOSPC520168-1GEA
4320
EUR
APOSPC520168-1G
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₇H₄ClF₂N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767648 CAS-Nummer: 2090261-97-3 |