Methyl 5-(difluoromethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520170-1G
APOSPC520170-1GEA
1770
EUR
APOSPC520170-1G
Methyl 5-(difluoromethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl 5-(difluoromethyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₇H₇F₂NO₂ Molecular Weight: 175,133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767650 CAS-Nummer: 2112952-30-2 |