4-(Difluoromethyl)-2-methyl-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC520178-1G
APOSPC520178-1GEA
912
EUR
APOSPC520178-1G
4-(Difluoromethyl)-2-methyl-1H-imidazole
4-(Difluoromethyl)-2-methyl-1H-imidazole
Formel:
C₅H₆F₂N₂ Molecular Weight: 132,111 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767658 CAS-Nummer: 1684423-89-9 |