5-(Difluoromethyl)oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC520184-1G
APOSPC520184-1GEA
2280
EUR
APOSPC520184-1G
5-(Difluoromethyl)oxazole
5-(Difluoromethyl)oxazole
Formel:
C₄H₃F₂NO Molecular Weight: 119,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767664 CAS-Nummer: 2022038-33-9 |