3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520188-1G
APOSPC520188-1GEA
2280
EUR
APOSPC520188-1G
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)thiophene
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)thiophene
Formel:
C₅H₂BrClF₂S Molecular Weight: 247,488 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767669 CAS-Nummer: 2091608-75-0 |