4-Chloro-6-(difluoromethyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520189-1G
APOSPC520189-1GEA
2740
EUR
APOSPC520189-1G
4-Chloro-6-(difluoromethyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-6-(difluoromethyl)thieno[3,2-d]pyrimidine
Formel:
C₇H₃ClF₂N₂S Molecular Weight: 220,627 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767670 CAS-Nummer: 2092627-98-8 |