6-[5-(Difluoromethyl)-3-thienyl]pyrimidine-2,4-diol
Lieferant: Apollo Scientific
PC520198-1G
APOSPC520198-1GEA
2740
EUR
APOSPC520198-1G
6-[5-(Difluoromethyl)-3-thienyl]pyrimidine-2,4-diol
6-[5-(Difluoromethyl)-3-thienyl]pyrimidine-2,4-diol
Formel:
C₉H₆F₂N₂O₂S Molecular Weight: 244,218 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767679 CAS-Nummer: 2092061-86-2 |