2-(Difluoromethyl)-3-phenoxy-thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520200-1G
APOSPC520200-1GEA
1370
EUR
APOSPC520200-1G
2-(Difluoromethyl)-3-phenoxy-thiophene
2-(Difluoromethyl)-3-phenoxy-thiophene
Formel:
C₁₁H₈F₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767681 CAS-Nummer: 2149598-79-6 |