5-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]pyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520226-1G
APOSPC520226-1GEA
3190
EUR
APOSPC520226-1G
5-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]pyridin-2-amine
5-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]pyridin-2-amine
Formel:
C₁₀H₈F₂N₂S Molecular Weight: 226,246 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767706 CAS-Nummer: 2090989-65-2 |