4-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]-2-fluoro-phenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC520231-1G
APOSPC520231-1GEA
2280
EUR
APOSPC520231-1G
4-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]-2-fluoro-phenol
4-[5-(Difluoromethyl)-2-thienyl]-2-fluoro-phenol
Formel:
C₁₁H₇F₃OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767711 CAS-Nummer: 2092285-71-5 |