5-(Difluoromethyl)thiophene-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC520235-1G
APOSPC520235-1GEA
1770
EUR
APOSPC520235-1G
5-(Difluoromethyl)thiophene-2-carbonitrile
5-(Difluoromethyl)thiophene-2-carbonitrile
Formel:
C₆H₃F₂NS Molecular Weight: 159,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767715 CAS-Nummer: 2112657-85-7 |