2-(Difluoromethyl)-3-methoxy-thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520256-1G
APOSPC520256-1GEA
1830
EUR
APOSPC520256-1G
2-(Difluoromethyl)-3-methoxy-thiophene
2-(Difluoromethyl)-3-methoxy-thiophene
Formel:
C₆H₆F₂OS Molecular Weight: 164,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767736 CAS-Nummer: 2149591-23-9 |