2,5-Dibromo-3-(difluoromethyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520257-1G
APOSPC520257-1GEA
0
EUR
APOSPC520257-1G
2,5-Dibromo-3-(difluoromethyl)thiophene
2,5-Dibromo-3-(difluoromethyl)thiophene
Formel:
C₅H₂Br₂F₂S Molecular Weight: 291,939 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767737 CAS-Nummer: 1244041-06-2 |