tert-Butyl N-[[4-(difluoromethyl)thiazol-2-yl]methyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520267-1G
APOSPC520267-1GEA
2740
EUR
APOSPC520267-1G
tert-Butyl N-[[4-(difluoromethyl)thiazol-2-yl]methyl]carbamate
tert-Butyl N-[[4-(difluoromethyl)thiazol-2-yl]methyl]carbamate
Formel:
C₁₀H₁₄F₂N₂O₂S Molecular Weight: 264,292 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767748 CAS-Nummer: 165667-55-0 |