2-(4-Bromophenyl)-4-(difluoromethyl)thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC520272-1G
APOSPC520272-1GEA
2280
EUR
APOSPC520272-1G
2-(4-Bromophenyl)-4-(difluoromethyl)thiazole
2-(4-Bromophenyl)-4-(difluoromethyl)thiazole
Formel:
C₁₀H₆BrF₂NS Molecular Weight: 290,127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767753 CAS-Nummer: 2092628-74-3 |