4-Bromo-5-(difluoromethyl)thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC520275-1G
APOSPC520275-1GEA 2280 EUR
APOSPC520275-1G
4-Bromo-5-(difluoromethyl)thiazole
4-Bromo-5-(difluoromethyl)thiazole
Formel: C₄H₂BrF₂NS
Molecular Weight: 214.031 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29767756
CAS-Nummer: 2090263-00-4