2-(4-Bromophenyl)-5-(difluoromethyl)thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC520278-1G
APOSPC520278-1GEA
2280
EUR
APOSPC520278-1G
2-(4-Bromophenyl)-5-(difluoromethyl)thiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-(difluoromethyl)thiazole
Formel:
C₁₀H₆BrF₂NS Molecular Weight: 290,127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767759 CAS-Nummer: 2090725-95-2 |