4-Chloro-5-(difluoromethyl)thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC520279-1G
APOSPC520279-1GEA
2280
EUR
APOSPC520279-1G
4-Chloro-5-(difluoromethyl)thiazol-2-amine
4-Chloro-5-(difluoromethyl)thiazol-2-amine
Formel:
C₄H₃ClF₂N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767760 CAS-Nummer: 2092062-99-0 |