1-(Difluoromethyl)-4-(4-methoxyphenoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520288-1G
APOSPC520288-1GEA 1260 EUR
APOSPC520288-1G
1-(Difluoromethyl)-4-(4-methoxyphenoxy)benzene
1-(Difluoromethyl)-4-(4-methoxyphenoxy)benzene
Formel: C₁₄H₁₂F₂O₂
Molecular Weight: 250,241 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29767772
CAS-Nummer: 2149601-35-2