1,3-Dibromo-5-(difluoromethyl)-2-methoxy-benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520289-1G
APOSPC520289-1GEA
1710
EUR
APOSPC520289-1G
1,3-Dibromo-5-(difluoromethyl)-2-methoxy-benzene
1,3-Dibromo-5-(difluoromethyl)-2-methoxy-benzene
Formel:
C₈H₆Br₂F₂O Molecular Weight: 315,937 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496609 CAS-Nummer: 2149591-33-1 |