tert-Butyl 4-(difluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520292-1G
APOSPC520292-1GEA
2060
EUR
APOSPC520292-1G
tert-Butyl 4-(difluoromethyl)benzoate
tert-Butyl 4-(difluoromethyl)benzoate
Formel:
C₁₂H₁₄F₂O₂ Molecular Weight: 228,235 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496611 CAS-Nummer: 1643376-82-2 |