4-(Difluoromethyl)-2,6-Difluoro-benzene-1,3-diol
Lieferant: Apollo Scientific
PC520294-1G
APOSPC520294-1GEA
1710
EUR
APOSPC520294-1G
4-(Difluoromethyl)-2,6-Difluoro-benzene-1,3-diol
4-(Difluoromethyl)-2,6-Difluoro-benzene-1,3-diol
Formel:
C₇H₄F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496612 CAS-Nummer: 2092183-23-6 |