1,3-Dibenzyloxy-5-(difluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520305-1G
APOSPC520305-1GEA
797
EUR
APOSPC520305-1G
1,3-Dibenzyloxy-5-(difluoromethyl)benzene
1,3-Dibenzyloxy-5-(difluoromethyl)benzene
Formel:
C₂₁H₁₈F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496623 CAS-Nummer: 2149601-37-4 |