[3-(Chloromethyl)-5-(difluoromethyl)-4-hydroxy-phenyl]azinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520306-1G
APOSPC520306-1GEA
1610
EUR
APOSPC520306-1G
[3-(Chloromethyl)-5-(difluoromethyl)-4-hydroxy-phenyl]azinate
[3-(Chloromethyl)-5-(difluoromethyl)-4-hydroxy-phenyl]azinate
Formel:
C₈H₆ClF₂NO₃ Molecular Weight: 237,588 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496625 CAS-Nummer: 2092612-17-2 |