5-(Difluoromethyl)-6-methoxy-1,3-benzodioxole
Lieferant: Apollo Scientific
PC520308-1G
APOSPC520308-1GEA 797 EUR
APOSPC520308-1G
5-(Difluoromethyl)-6-methoxy-1,3-benzodioxole
5-(Difluoromethyl)-6-methoxy-1,3-benzodioxole
Formel: C₉H₈F₂O₃
Molecular Weight: 202,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29767777
CAS-Nummer: 2149598-37-6