1-(Difluoromethyl)-2-methyl-benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520309-1G
APOSPC520309-1GEA
627
EUR
APOSPC520309-1G
1-(Difluoromethyl)-2-methyl-benzene
1-(Difluoromethyl)-2-methyl-benzene
Formel:
C₈H₈F₂ Molecular Weight: 142,146 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767778 CAS-Nummer: 1222556-60-6 |