1-(Difluoromethyl)-3-methyl-benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520310-1G
APOSPC520310-1GEA 627 EUR
APOSPC520310-1G
1-(Difluoromethyl)-3-methyl-benzene
1-(Difluoromethyl)-3-methyl-benzene
Formel: C₈H₈F₂
Molecular Weight: 142,146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29767779
CAS-Nummer: 1637371-42-6