tert-Butyl N-[2-(difluoromethyl)phenyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520312-1G
APOSPC520312-1GEA
956
EUR
APOSPC520312-1G
tert-Butyl N-[2-(difluoromethyl)phenyl]carbamate
tert-Butyl N-[2-(difluoromethyl)phenyl]carbamate
Formel:
C₁₂H₁₅F₂NO₂ Molecular Weight: 243,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767782 CAS-Nummer: 2002442-03-5 |