Methyl 3-bromo-5-(difluoromethyl)-2-hydroxy-benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520317-1G
APOSPC520317-1GEA
2280
EUR
APOSPC520317-1G
Methyl 3-bromo-5-(difluoromethyl)-2-hydroxy-benzoate
Methyl 3-bromo-5-(difluoromethyl)-2-hydroxy-benzoate
Formel:
C₉H₇BrF₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496629 CAS-Nummer: 2091144-56-6 |