2-(Difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxy-phenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC520323-1G
APOSPC520323-1GEA
2270
EUR
APOSPC520323-1G
2-(Difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxy-phenol
2-(Difluoromethyl)-3-fluoro-4-methoxy-phenol
Formel:
C₈H₇F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496638 CAS-Nummer: 2090540-48-8 |