[4-(Difluoromethyl)-3-fluoro-phenyl]azinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520326-1G
APOSPC520326-1GEA
1200
EUR
APOSPC520326-1G
[4-(Difluoromethyl)-3-fluoro-phenyl]azinate
[4-(Difluoromethyl)-3-fluoro-phenyl]azinate
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698656 CAS-Nummer: 89641-03-2 |