5-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-phenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC520333-1G
APOSPC520333-1GEA
2740
EUR
APOSPC520333-1G
5-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-phenol
5-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O Molecular Weight: 196,554 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496645 CAS-Nummer: 2092102-01-5 |