1-(Difluoromethyl)-4-ethoxy-2-fluoro-benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520339-1G
APOSPC520339-1GEA 1200 EUR
APOSPC520339-1G
1-(Difluoromethyl)-4-ethoxy-2-fluoro-benzene
1-(Difluoromethyl)-4-ethoxy-2-fluoro-benzene
Formel: C₉H₉F₃O
Molecular Weight: 190,162 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29767788
CAS-Nummer: 2149591-21-7