[3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-phenyl]azinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520341-1G
APOSPC520341-1GEA
951
EUR
APOSPC520341-1G
[3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-phenyl]azinate 97%
[3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-phenyl]azinate
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ Molecular Weight: 191,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698655 CAS-Nummer: 1214383-50-2 |