4-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-phenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC520342-1G
APOSPC520342-1GEA
2280
EUR
APOSPC520342-1G
4-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-phenol
4-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoro-phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496651 CAS-Nummer: 2092380-93-1 |