4-(Difluoromethyl)-5-fluoro-2-nitro-phenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC520346-1G
APOSPC520346-1GEA
2740
EUR
APOSPC520346-1G
4-(Difluoromethyl)-5-fluoro-2-nitro-phenol
4-(Difluoromethyl)-5-fluoro-2-nitro-phenol
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Molecular Weight: 207,107 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496653 CAS-Nummer: 2092102-06-0 |