5-Chloro-2-(difluoromethyl)-1-fluoro-3-methoxy-benzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520347-1G
APOSPC520347-1GEA
2000
EUR
APOSPC520347-1G
5-Chloro-2-(difluoromethyl)-1-fluoro-3-methoxy-benzene
5-Chloro-2-(difluoromethyl)-1-fluoro-3-methoxy-benzene
Formel:
C₈H₆ClF₃O Molecular Weight: 210,581 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496654 CAS-Nummer: 2149590-26-9 |