4-(Difluoromethyl)-1,5-dimethoxy-naphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
PC520350-1G
APOSPC520350-1GEA
968
EUR
APOSPC520350-1G
4-(Difluoromethyl)-1,5-dimethoxy-naphthalene
4-(Difluoromethyl)-1,5-dimethoxy-naphthalene
Formel:
C₁₃H₁₂F₂O₂ Molecular Weight: 238.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767792 CAS-Nummer: 2149597-07-7 |