1-(6-Fluoro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC520352-1G
APOSPC520352-1GEA
2280
EUR
APOSPC520352-1G
1-(6-Fluoro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(6-Fluoro-2-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₉FN₂·ClH Molecular Weight: 188,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496657 CAS-Nummer: 2149601-88-5 |