1-(2-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC520354-1G
APOSPC520354-1GEA
2280
EUR
APOSPC520354-1G
1-(2-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
1-(2-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₉FN₂·ClH Molecular Weight: 188,63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496659 CAS-Nummer: 2149598-00-3 |