1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC520361-1G
APOSPC520361-1GEA
2280
EUR
APOSPC520361-1G
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₉H₉F₃N₂·ClH Molecular Weight: 238,637 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496666 CAS-Nummer: 1384264-48-5 |