1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC520363-1G
APOSPC520363-1GEA
2280
EUR
APOSPC520363-1G
1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
1-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₉H₉F₃N₂·ClH Molecular Weight: 238,637 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496668 CAS-Nummer: 1384265-51-3 |