1-(5-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC520370-1G
APOSPC520370-1GEA
2280
EUR
APOSPC520370-1G
1-(5-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarbonitrile
1-(5-Fluoro-3-pyridyl)cyclopropanecarbonitrile
Formel:
C₉H₇FN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134891 CAS-Nummer: 1427010-14-7 |